Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Universell nukleas för celllys
Produktkod. p-4530875 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 kU
25 kU
5 kU
Förpackningsstorlek:
100ku
25ku
5ku
Produktkod. 12146490
Brand: Thermo Scientific™ 88700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för en mängd olika applikationer där fullständig nedbrytning av nukleinsyror behövs och kan användas i kombination med cellysbuffertar.
Thermo Scientific™ Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis är idealisk för en mängd olika applikationer där fullständig nedbrytning av nukleinsyror behövs och kan användas tillsammans med cellysbuffertar.
Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis är ett genetiskt modifierat endonukleas från Serratia marcescens . Enzymet produceras och renas från E. coli och består av två identiska 30-kDa subenheter med två kritiska disulfidbindningar. Detta urskillningslösa endonukleas bryter ned enkelsträngat, dubbelsträngat, linjärt och cirkulärt DNA och RNA och är effektivt över ett brett område av temperaturer och pH. Detta enzym har mycket hög specifik aktivitet (100 gånger större än DNas I) och har ökad termisk stabilitet jämfört med andra nukleaser. Pierce Universal Nuclease är≥ 99% rent enzym, är fri från någon mätbar proteasaktivitet och levereras i en koncentration av 250 U/μ L. Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis är identisk i prestanda med Benzonase™ Nuclease av EMD Merck™ .
Höjdpunkter:
  • Brett spektrum– bryter ner alla former av DNA och RNA
  • Enzym av högsta kvalitet– nukleas är minst 99% rent, som testats av SDS-PAGE
  • Robust aktivitet– 100 gånger högre specifik aktivitet än DNas I
  • Mångsidig– kan användas med en mängd olika cellysreagens
Rekommenderas för:
Använd med B-PER , Y-PER eller andra kommersiella eller hembryggda cellysreagenser och/eller mekanisk störning för att minska viskositeten i proteinextrakt; Ta bort DNA och RNA från rekombinanta proteinberedningar före nedströms bearbetning
Förvaringskrav
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme, skyddat från direkt solljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering At least 99% pure enzyme at 250 U/uL in 50% glycerol (v/v), 20 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 20 mM Tris, pH 8.0
Beskrivning Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Store in a cool, dry, well-ventilated area, protected from direct sunlight.
Form Liquid
Produktlinje Pierce
Reagenstyp Enzyme for Cell Lysis
Enzym Nuclease
Tillräckligt för 200 mL Lysate
Kvantitet 5 kU