Läs mer
Thermo Scientific™ 3UV-lampa (230 V, 50 Hz)
Produktkod. 10531194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 enhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10531194 1 enhet Varje
1 options
Produktkod. 10531194 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 95035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8510.00 SEK
    6382.65 SEK / Paket med 1
    Save 2127.35 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Fotoaktivera tvärbindare i UV-tvärbindningsmetoder med dessa kompakta UV-lampor med korta till långa bulbvåglängder på 252 nm, 302 nm och 365 nm.
Thermo Scientific™ Pierce UV-lampor är kompakta, multifunktionella ultravioletta lampor med valbara våglängdsinställningar på 252 nm, 302 nm och 365 nm, speciellt för användning med fotoaktiverbara tvärbindare och UV-tvärbindningsmetoder.
3UV-lampan från UVP är en kompakt ultraviolett lampa för långvågiga, mellanregister och kortvågiga UV-användningsområden. Lampans innovativa design gör att du kan ställa in önskad våglängd med bara ett vred på ratten. Lampan är kompatibel med vårt omfattande sortiment av fotoreaktiva tvärbindnings- och märkningsöverföringsreagenser, inklusive fotoreaktiva aminosyror för att upptäcka proteininteraktioner i cellen.
Höjdpunkter:
  • Multifunktionell – tre lampor (254 nm, 302 nm, 365 nm) väljs genom ett vred på ratten
  • Effektiv – unik reflektordesign ger maximalt UV-ljus för alla användningsområden
  • Lätt och ergonomisk – designad för handhållen eller stationär användning
  • Litet avtryck – 15,5 tum x 3 tum x 4,5 tum (394 mm x 76 mm x 114 mm)
  • Hållbar – lampan är en aluminiumkonstruktion och har reptålig finish
  • Mångsidig – 8-watts lampor är idealiska för ett brett belysningsområde, såsom odlingsplattor
  • Validerad för tvärbindning – våra forskare har validerat denna lampa för användning i tvärbindningar med diazirin och fenylazid fotoaktiverbara tvärbindare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ljuskälla UV
Spänning 230 V
Wattal 8 W
Våglängd 365/302/254 nm
Beskrivning Pierce 3UV-lampa, 230 volt, 50 Hz (Europa)
Produkttyp UV-lampa med trippla våglängder
Kvantitet 1 enhet