Läs mer
Thermo Scientific™ Vakuumhydrolysrör, 6 ml
Produktkod. 11824614 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11824614 1 rör Varje
1 options
Produktkod. 11824614 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29571
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Högkvalitativa ventilförsedda glasrör designade för uppvärmd, vakuum, syrahydrolys av proteiner och peptider för aminosyraanalys med HPLC-kromatografi.
Thermo Scientific™ Pierce Vakuumhydrolysrör är högkvalitativa glasrör designade för uppvärmd, syrabaserad, vakuumhydrolys av proteiner och peptider för aminosyraanalys.
Höjdpunkter:
  • Den övre temperaturgränsen för vakuumhydrolysrören är 260 C; °värm dock inte rören till mer än 110 °C i en ugn. Vakuumhydrolysrör passar bekvämt in i Reacti-Block™ Värmeblock i aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vakuumhydrolysrör, 6mL
Produkttyp Vakuumhydrolysrör
Innehåll och lagring 0.0
Formatera Provrör
Kvantitet 1 rör