Beskrivning
Ett enkelt, återanvändbart verktyg för att försiktigt och enkelt ta bort instängda luftbubblor vid montering av överföringsstaplar i halvtorra eller våttankar.
De Thermo Scientific™ Western Blot Roller är ett enkelt, återanvändbart verktyg för att skonsamt och enkelt ta bort instängda luftbubblor vid montering av överföringsstaplar i halvtorra eller våta överföringskassetter.
Överföringsstapelrullen har ett handtag i rostfritt stål och en inert PTFE-rulle som är 8,4 cm bred. Mini-gel smörgåsar kan rullas ut med en eller två pass, men verktyget fungerar även bra för transferstaplar med större geler. Verktyget ingår som tillbehör till Pierce G2 Fast Blotter (artikelnr 62288).
Höjdpunkter :
- Handtag i rostfritt stål
- PTFE-rulle, 8,4 cm bred
- Återanvändbart laboratorieverktyg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | En 8,4 cm bred PTFE-rulle med handtag i rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Pierce Power System |
| Överföringssätt | Halvtorr, våt |
| Typ | Western Blot Roller |
| Kvantitet | 1 enhet |