Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Western Blot Signal Enhancer
Produktkod. 11836804 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
11836804 500 ml
1 options
Produktkod. 11836804 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra effektiviteten av primära antikroppar avsevärt och intensifiera den slutliga Western blot-detektionssignalen med detta tvåreagensblotkonditioneringssystem.
Thermo Scientific™ Pierce Western Blot Signal Enhancer är ett tvåreagenssystem för konditionering av proteinblottar efter överföring för att kraftigt förbättra effektiviteten av primära antikroppar och intensifiera den slutliga detektionssignalen i Western blot-experiment.
Pierce Western Blot Signal Enhancer-membranbehandlingsproceduren är mycket enkel, tar bara 15 minuter och kan läggas till nästan alla befintliga Western blotting-protokoll. Resultatet är en ökning av intensiteten av målproteinband på Western blot eller detektion av målproteiner vid nivåer som tidigare inte var möjliga. Produkten är effektiv för signalförstärkning med både kemiluminescerande och kromogena substrat, speciellt med nitrocellulosamembran.
Höjdpunkter:
  • Ökar proteindetektion– de flesta proteinmål uppvisar en tre- till 10-faldig ökning i signalintensitet, vilket gör att mycket mindre protein kan detekteras med samma substrat och metod
  • Förbättrar antikroppsbindningen– membranbehandlingsreagenset exponerar och konditionerar målproteiner så att specifika antikroppar kan binda mer effektivt
  • Fungerar för nästan alla proteiner– signalförstärkning har visats med mål som IL-6, p53, NFkB, BRCA1 och EGF
  • Effektiv med vilket underlag som helst– förbättrar både kemiluminiscerande (ECL ) och kolorimetrisk detektion för Western blöts
  • Kompatibel med alla membran– förbättrar signalen på nitrocellulosa och PVDF-membran, oavsett porstorlek (förstärkningen är mindre uttalad med PVDF)
  • Snabbt 15-minutersprotokoll– optimerad för en kombination av enkelhet, hastighet och signalförbättring för de flesta proteiner
  • Färdig att använda– ingen formulering eller spädning behövs, och reagensen är stabila för lagring vid rumstemperatur
Innehåller:
Enhancer Reagens 1, 250mL; Enhancer Reagent 2, 250mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blot Enhancer
Detektionsmetod Kolorimetrisk, kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce
Kvantitet 500 ml
Innehåll och lagring Förvara satsen i rumstemperatur efter mottagandet.