Läs mer
Thermo Scientific™ Jäst DNA-extraktionssats
Produktkod. 10473985 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
75 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10473985 75 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10473985 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78870
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lysera snabbt, effektivt och enkelt jästceller för att frigöra DNA med Y-PER lyseringsreagens.
Lysera snabbt och enkelt jästceller för att frigöra DNA för studier med Thermo Scientific™ Pierce Yeast DNA Extraction Kit, som använder en Thermo Scientific γ -PER reagens.
Satsen ger större avkastning än traditionella metoder för DNA-isolering från jäst. Vanligtvis är extraktion och rening av DNA från jäst tidskrävande och arbetskrävande. Den proteinhaltiga cellväggen från jäst är notoriskt svår att lysera och kräver hårda behandlingar som är tidskrävande och kan skada det extraherade DNA:t. Yeast DNA Extraction Kit-protokollet kräver mindre än en timme att slutföra, är effektivt utan enzymatisk behandling eller glaspärlor och ger liten eller ingen RNA-kontamination oavsett RNas-närvaro. I studier med Saccharomyces cerevisiae erhålls konsekvent höga utbyten av genomiskt och plasmid-DNA. DNA som renats med detta kit är lämpligt för PCR-amplifiering, bakterietransformationer, restriktionsuppslutningar och hybridiseringstillämpningar.
Höjdpunkter:
  • Eliminerar behovet av glaspärlor eller hårda enzymbehandlingar
  • Ger DNA som är kompatibelt med polymeraskedjereaktion (PCR) amplifiering
  • Isolerar snabbt plasmid-DNA från S. cerevisiae lämplig för transformation av E. coli
  • Protokoll är lätt skalbart för användning med enstaka kolonier eller 500 ml kulturer
Innehåller:
Thermo Scientific γ-PER jästproteinextraktionsreagens, DNA-frisättande reagens A och B och proteinborttagningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Sufficient For: 50 purifications from 10 mL cultures
• Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent, 25 mL
• DNA Releasing Agent A, 20 mL
• DNA Releasing Agent B, 20 mL
• Protein Removal Reagent, 10 mL
Store at 4°C. Precipitates may form; gently warm at 37°C for 1–5 minutes.
Provtyp Yeast
För användning med (applikation) PCR, Sequencing, Transformation
Kompatibilitet med hög genomströmning Not High-throughput Compatible
Produkttyp Yeast DNA Extraction Kit
Kvantitet 75 ml
Mål Genomic DNA
compliance-icons
Product Identifier
  • Yeast DNA Extraction Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride, sodium dodecyl, trometamol, sodium chloride, sodium chloride,disodium hydrogenort