Läs mer
Thermo Scientific™ Jäst beta-galaktosidas analyssats
Produktkod. 10581664 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
75 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10581664 75 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10581664 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75768
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Extrahera protein från jäst-två-hybridrapporterarsystem och mät beta-galaktosidasaktivitet med kompatibel Y-PER reagens och b-Gal assay reagens.
Thermo Scientific Jäst-Galactosidase βAssay Kit är speciellt formulerat för jästceller och idealiskt för att identifiera proteininteraktioner in vivo med hjälp av tvåhybridsystem.
Egenskaper hos jäst-beta-Galactosidase Assay Kit:
  • Effektiv lysering av jästceller och ett kolorimetrisk detektionssystem
  • Kvantitativ eller kvalitativ analys för jästkolonier odlade på fast medium eller i suspension
  • Kolorimetrisk analys kan enkelt mätas med en plattläsare eller spektrofotometer (420 nm)
  • Anpassningsbar till 96-brunns mikroplattor eller röranalysformat
  • Tillåter celler från fast media eller flytande kultur att analyseras direkt utan skörd eller tvätt.
  • Utför homogena screeninganalyser eller mät aktiviteten sekundärt efter celllys.
  • Också kompatibel med preparerade lysater från andra arter såsom bakterier
Jäst-Galactosidase βAssay Kit möjliggör kvalitativ eller kvantitativ bestämning av β-galaktosidasaktivitet i lösning direkt från kolonier som växer på fast medium. En del av kolonin suspenderas i en blandning av Thermo Scientific Y-PER jästproteinextraktionsreagens och β-galaktosidas-assay buffer. Efter en kort inkubationsperiod blir lösningen gul från hydrolys av o-nitrophenyl-β-D-galactopyranosid (ONPG) till o-nitrofenol (ONP) och galaktos i en milt alkalisk lösning. Analysen blir kvantitativ om den kalibreras till cellnummer genom att mäta den optiska densiteten vid 660 nm.
Genen som kodar βför -galaktosidas (lacZ) i E. coli har använts i stor utsträckning som rapportörgen i många olika prokaryota och eukaryota organismer. β-Galaktosidasaktivitet används också ofta som indikator på protein-protein-interaktioner in vivo med hjälp av två-hybridsystem. Interaktionsstyrkan verifieras eller kvantiteras med hjälp av en β-galaktosisidasaktivitetsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 250 kolonier eller 250 odlingsprover (100μ L vardera)
  • Y-PER Jästproteinextraktionsreagens, 25 mL (förvaras i rumstemperatur)
  • 2X beta-galaktosidasanalysbuffert, 25 mL (förvaras vid -20 °C)
  • 1M natriumkarbonatstopplösning, 25 ml (förvaras i rumstemperatur)
  • Detektionsmetod Abs.
    För användning med (applikation) Abs.
    För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
    Produkttyp Beta-Galactosidase Assay Kit
    Typ av färg Enzymmärkt
    Formatera 96-brunnsplatta
    Produktlinje Pierce
    Kvantitet 75 ml
    Substrat ONPG
    Typ av substrat Beta-Gal substrat
    Tillräckligt för 250 kolonier eller 250 odlingsprover (100μ L vardera)
    Mål Beta-galaktosidas
    Absorbance Wavelength 420 nm
    Reference Wavelength 660 nm