Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Zink Reversible Stain Kit
Produktkod. 10168213 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1,5 l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10168213
Brand: Thermo Scientific™ 24582
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Visualisera proteiner i polyakrylamidgeler omedelbart efter elektrofores och radera sedan fläcken för efterföljande överföring eller bandextraktion.
Thermo Scientific™ Pierce Zinc Reversible Stain Kit ger snabb och mycket känslig detektering av protein i polyakrylamidgeler omedelbart efter elektrofores samt raderbarhet för efterföljande överföring eller bandextraktion.
Denna zinkbaserade proteingelfärgning ger snabb detektering av proteiner efter deras separation med SDS-PAGE. Metoden är lika känslig som de flesta silverfärgningstekniker genom att den detekterar protein med mindre än 1 ng per band, men kräver mindre än 15 minuter att slutföra. Det enkla, tvåstegsfärgningsprotokollet resulterar i en färgad gel med en ogenomskinlig mjölkvit bakgrund och tydliga proteinband. De tydliga banden av protein är synliga när gelén placeras mot en mörk bakgrund.
Pierce Zinc Reversible Stain Kit är ett idealiskt alternativ för proteindetektion i gel som föregår många nedströmsapplikationer, eftersom zinkfärgningen är helt reversibel. Den vita bakgrunden tas lätt bort och gelén återställs till sitt ursprungliga skick med den medföljande suddgummilösningen eller en Tris-glycinbuffert. Efteråt är proteinerna fria från färgämnen eller andra föroreningar och kan hållas kvar med en annan metod, överföras till membranet för Western blotting eller elueras från en utskuren gelbit.
Höjdpunkter:
  • Känslig– detektera 0,25 ng protein per band i en minigel
  • Snabb– hela protokollet är klart på 15 minuter
  • Lätt– färdiga fläck- och framkallningslösningar levereras, och inga fixerings- eller tvättsteg krävs
  • Mild– ingen kemisk modifiering av proteinerna sker; proteinband är synliga eftersom bakgrunden är färgad, inte själva banden
  • Reversibel– radera helt fläcken från gelén för att enkelt återställa proteiner eller fortsätt med andra metoder
Innehåller:
Zinkfläckar, framkallare och suddgummilösningar (500 ml vardera)
Rekommenderas för:
Färgning före proteinåtervinning för antikroppsgenerering eller immunologisk detektion; Färgning före skärning av gelbitar för proteinnedbrytning och analys med masspektrometri; Färgning före elektroforetisk överföring till membran för Western blotting; Snabba renhetskontroller innan du fortsätter med rening eller överföring för Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 20 minigeler (SDS-PAGE)
• Zinkfläck, 500 ml
• Zinkframkallare, 500 ml
• Zink Eraser, 500 mL
Förvara kit i rumstemperatur.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne Proprietär mix
Produkttyp Reversibelt proteingelfärgssats
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1,5 l
Målmolekyl Protein