Läs mer
Globe Scientific Pierceable stopp för vakuumblodrör och provrör
Handla allt Globe Scientific ProdukterBeskrivning
- Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Temperature Range: −80°C to +121°C
- Superior leak-resistance
- Latex free
- Non-sterile
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 16 mm |
| Produkttyp | Pierceable Stopper |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | TPE |
| Färg | Blue |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | Vacuum Blood Tubes and Test Tubes |