Läs mer
Azpack™ Piezo gaständare
Produktkod. 12338617
Change view
Produkttyp:
Piezoelektrisk gaständare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12338617 Piezoelektrisk gaständare Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12338617 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12338617
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Fungerar utan flinta, bränsle, batterier eller sladdar. Azpack™ Piezo Gas Lighter är lämplig för användning med alla vanliga bränslegaser.
  • 12 000v dubbelverkande
  • 225 mm total längd. (145 mm handtag och 80 mm spets)
  • Alltid redo att användas
  • Fungerar utan flinta, batterier, elkraft, motstånd eller uppladdning
  • Certifierad i enlighet med UNI EN ISO: 9001– 2000 upplaga standard
  • Gaständaren uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet och har erhållits“ CE” märke certifiering. (motsvarande direktiv 89/336/CEE– DL 615/96)
Specifikationer
Produkttyp Piezoelektrisk gaständare
För användning med (applikation) Alla vanliga bränslegaser
Höjd (metrisk) 225 mm
Inkluderar Kombinerat väggfäste och skydd
Antal per förpackning 1 st.