Läs mer
Pifitrin-alfa, p-Nitrohydrobromid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436299
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436299 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 15436299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64277.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
En cellgenomsläpplig p53-hämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pifithrin-alpha, p-Nitro hydrobromide
CAS 389850-21-9
Färg Brun
Molekylformel C15H16BrN3O3S
MDL-nummer MFCD00398180
Kvantitet 5 mg
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Synonym pifithrin-alpha, p-nitro, 1-4-nitrophenyl-2-4,5,6,7-tetrahydro-2-imino-3 2h-benzothiazolyl ethanone, hbr, pifithrin-alpha, p-nitro hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hbr, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO eller etanol
InChI-nyckel NXPCMOGORSWOLH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC2=C(C1)N(C(=N)S2)CC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].Br
IUPAC-namn 2-(2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-bensotiazol-3-yl)-1-(4-nitrofenyl)etanon;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 398.275
PubChem CID 11553038
Formel vikt 398.3
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.