Läs mer
Pifithrin-α hydrobromide, MedChemExpress
Beskrivning
Pifithrin-α hydrobromide is a p53 inhibitor which blocks its transcriptional activity and prevents cells from apoptosis. Pifithrin-α hydrobromide is also an aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pifithrin-α hydrobromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 63208-82-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H19BrN2OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Pifithrin hydrobromide PFTα hydrobromide |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (136.13 mM) ∣H2O : 1.25 mg/mL (3.40 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |