Läs mer
Pifithrin-μ, MedChemExpress
Produktkod. 16444298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16444298 10 mg
1 options
Produktkod. 16444298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10940
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Pifithrin-μ is an inhibitor of p53 and HSP70, with antitumor and neuroprotective activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pifithrin-μ
CAS 64984-31-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H7NO2S
Kvantitet 10 mg
Synonym PFTμ 2-Phenylethynesulfonamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 108 mg/mL (595.99 mM)
LEDER O=S(C#CC1=CC=CC=C1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 181.21
Formel vikt 181.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death