missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Pifithrin-μ
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18064332
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18064332 10 mg
18054112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18064332 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2653/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Inhibitor of p53-mitochondrial binding

Pifithrin-μ inhibits p53 binding to mitochondria by reducing its affinity for antiapoptotic proteins Bcl-2 and Bcl-XL. Displays no effect on the transactivational or cell cycle checkpoint control function of p53. Potentially increases reprogramming efficiency of human somatic cells to induced pluripotent stem cells (iPSCs) by silencing p53. Pifithrin-μ reduces cell death induced by γ-radiation in vitro and protects mice from doses of radiation that cause lethal hematopoietic syndrome. Selectively inhibits heat shock protein 70 (HSP70) activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 64984-31-2
Molekylformel C8H7NO2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pifithrin-μ
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 181.21
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 181.209
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.