Läs mer
Pig anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
4310.00 SEK
Specifikationer
| Utspädning | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 |
|---|---|
| Användningsområden | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot, Dot Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Pig |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18162523
|
Novus Biologicals
NBP2-69484 |
10 mg |
4310.00 SEK
10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IgG Fc Polyclonal specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoblotting, Dot Blot.Specifikationer
| ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoblotting 1:100 - 1:2000, Dot Blot 1:100-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Pig | |
| Secondary |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoblot, Dot Blot | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |