Läs mer
Pig anti-Human IgM Fc Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Pig Polyclonal Antibody
4310.00 SEK
Specifikationer
Koncentration LYOPH
Utspädning Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Användningsområden Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18101015
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-69708
10 mg
4310.00 SEK
10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IgM Fc Polyclonal specifically detects IgM Fc in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
LYOPH
Immunoprecipitation
Unconjugated
Pig
Secondary
Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Polyclonal
Lyophilized
Human
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer