Läs mer
PIG3 Antibody (OTI3B11), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 30026595 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30026595 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30026595 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273400APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
PIG3 Monoclonal antibody specifically detects PIG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PIG3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3B11
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias p53-induced gene 3 protein, PIG3quinone oxidoreductase homolog, quinone oxidoreductase PIG3, tumor protein p53 inducible protein 3, Tumor protein p53-inducible protein 3
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human TP53I3(NP_671713) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9540
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1