Läs mer
Buerkle™ Pigment Lance
Produktkod. 11866403 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
85 ml
145 ml
179 ml
273 ml
312 ml
480 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11866403
Brand: Buerkle™ 53690600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pigmentlans för att prova pigment, pastor och agglomererande bulkvaror.
  • Med halvöppen räffling 50 %, för hårt klibbiga produkter
  • Med kvartsöppen flöjt 25 %, för lätt vidhäftande produkter
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pigment Lance
Material Rostfritt stål (V4A, AISI 316)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 312 ml
Certifikat och efterlevnad DÅN
För användning med (applikation) Idealisk för pastor, pigment och agglomererande bulkgods
Längd (metrisk) 732 mm