Läs mer
Buerkle™ Pigment Lance
Produktkod. 11896403 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
85 ml
145 ml
179 ml
273 ml
312 ml
480 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11896403 273 ml Varje
11856403 85 ml Varje
11846403 145 ml Varje
11876403 179 ml Varje
11866403 312 ml Varje
11886403 480 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11896403 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53690910
I lager
Pigmentlans för att prova pigment, pastor och agglomererande bulkvaror.
  • Med halvöppen räffling 50 %, för hårt klibbiga produkter
  • Med kvartsöppen flöjt 25 %, för lätt vidhäftande produkter
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pigment Lance
Material Rostfritt stål (V4A, AISI 316)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 9.23 oz.
Kapacitet (metrisk) 273 ml
Antal kamrar 1
Certifikat och efterlevnad DÅN
För användning med (applikation) Idealisk för pastor, pigment och agglomererande bulkgods
Diameter (engelska) 1.18 in.
Diameter (engelska) Yttre 1.18 in.
Diameter (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Längd (engelska) 40.63 in.
Längd (engelska) Skaft 35.43 in.
Längd (metrisk) 1032 mm
Längd (metrisk) skaft 900 mm