missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pigment Red 149 (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30424837
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424837 500 mg
30422676 250 mg
30410412 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP437825500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4948-15-6
Molekylformel C40H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 598.65
Synonym Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis(3,5-dimethylphenyl)-, 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-diimide, N,N'-di-3,5-xylyl- (6CI,7CI,8CI), 2,9-Bis(3,5-dimethylphenyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, C.I. 71137, C.I. PR 149, C.I. Pigment Red 149, Dymic MBR 155, Exalite 613, Kayaset Red E-GR, Lionogen Red H 103B, MBR 155, N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4:9,10-perylenebis(dicarboximide), N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)-3,4:9,10-perylenebis(dicarboxyimide), N,N’-Bis(3,5-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic 3,4:9,10-diimide, N,N’-Bis(3,5-xylyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide), N,N’-Bis(3',5'-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-dicarboimide, N,N’-Di(3,5-xylyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide), Novoperm Red BL, PR 149, PR 149 Red, PV Fast Red B, PV Solid Red B, Palamid Red 35-8005, Paliogen Red K 3580, Permanent Red BC, Permanent Red BL, Perylene PV Fast Red B, Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid bis(3',5'-dimethylanilide), Red 04, Red K 3580
LEDER Cc1cc(C)cc(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(C)cc(C)c9

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pigment Red 149 (Technical Grade)
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C40H26N2O4/c1-19-13-20(2)16-23(15-19)41-37(43)29-9-5-25-27-7-11-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-17-21(3)14-22(4)18-24)12-8-28(34(27)36)26-6-10-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h5-18H,1-4H3
Formel vikt 598.1893
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.