Läs mer
Pigment Red 22, Thermo Scientific™
Produktkod. 17595535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17595535 1 g
17505545 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17595535 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468500010
Kemiska identifierare
CAS 6448-95-9
Molekylformel C24H18N4O4
Molekylvikt (g/mol) 426.43
MDL-nummer MFCD00071989
InChI-nyckel HVBDWKMAUMVFIY-QYQHSDTDSA-N
IUPAC-namn (4Z)-4-[2-(2-metyl-5-nitrofenyl)hydrazin-1-yliden]-3-oxo-N-fenyl-3,4-dihydronaftalen-2-karboxamid
LEDER CC1=CC=C(C=C1N\N=C1/C(=O)C(=CC2=CC=CC=C12)C(=O)NC1=CC=CC=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pigment Red 22
Infrarött spektrum Conforms
Förlust vid torkning ≤2 %
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Färg Rött
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver