Läs mer
Pigment Red 63:1 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pigment Red 63:1 (Technical Grade) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H14N2O6S.Ca/c24-19-16(21(25)26)11-13-6-2-3-7-14(13)18(19)23-22-17-10-9-12-5-1-4-8-15(12)20(17)30(27,28)29;/h1-11,24H,(H,25,26)(H,27,28,29);/q;+2/p-2 |
| Formel vikt | 460.0042 |