Läs mer
Pigment Yellow 83 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pigment Yellow 83 (Technical Grade) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C36H32Cl4N6O8/c1-17(47)33(35(49)41-27-15-29(51-3)23(39)13-31(27)53-5)45-43-25-9-7-19(11-21(25)37)20-8-10-26(22(38)12-20)44-46-34(18(2)48)36(50)42-28-16-30(52-4)24(40)14-32(28)54-6/h7-16,33-34H,1-6H3,(H,41,49)(H,42,50) |
| Formel vikt | 816.1036 |