Läs mer
Novus Biologicals™ pIgR Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 tallrikar
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human pIgR.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 62.5 pg/mL |
| Analyskänslighet | 62.5-4000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human pIgR. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | FLJ22667, hepatocellular carcinoma associated protein TB6, Hepatocellular carcinoma-associated protein TB6, MGC125361, MGC125362, PIgR, Poly-Ig receptor, polymeric immunoglobulin receptor |
| Gen-ID (Entrez) | 5284 |
| Visa mer |