Läs mer
PIK-294, MedChemExpress
Produktkod. 16464836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16464836 100 mg
16446507 5 mg
16403788 10 mg
16400167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10303
MedChemExpress PIK-294 is a potent p110δ-selective inhibitor with an IC50 of 10 nM.
PIK-294 is a potent p110δ-selective inhibitor with an IC50 of 10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PIK-294
CAS 900185-02-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H23N7O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (204.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2C)C(CN3N=C(C(C3=NC=N4)=C4N)C5=CC(O)=CC=C5)=NC6=CC=CC(C)=C16
Molekylvikt (g/mol) 489.53
Formel vikt 489.53
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease