missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PIK-75, TRC

Produktkod. 30428222
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428222 5 mg
30412948 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4376705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 372196-67-3
Molekylformel C16H14BrN5O4S
Molekylvikt (g/mol) 452.28
Synonym 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide
IUPAC-namn N'-((6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-N,2-dimethyl-5-nitrobenzenesulfonohydrazide
LEDER O=N(C1=CC=C(C)C(S(=O)(N(C)N=CC2=CN=C3C=CC(Br)=CN32)=O)=C1)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14BrN5O4S/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16/h3-10H,1-2H3
Formel vikt 450.99
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.