Läs mer
PIK-90, MedChemExpress
Beskrivning
PIK-90 is a DNA-PK and PI3K inhibitor, which inhibits p110α, p110γ and DNA-PK with IC50s of 11, 18 and 13 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PIK-90 |
| CAS | 677338-12-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (18.98 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) |
| LEDER | O=C(NC1=NC2=C(C3=NCCN13)C=CC(OC)=C2OC)C4=CC=CN=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.36 |
| Formel vikt | 351.36 |
| Visa mer |