Läs mer
PIK-93, MedChemExpress
Beskrivning
PIK-93 is the first potent, synthetic PI4K (PI4KIIIβ) inhibitor with IC50 of 19 nM, and also inhibits PI3Kγ and PI3Kα with IC50 of 16 nM and 39 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PIK-93 |
| CAS | 593960-11-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16ClN3O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(NC1=NC(C)=C(S1)C2=CC=C(C(S(=O)(NCCO)=O)=C2)Cl)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.88 |
| Formel vikt | 389.88 |
| Visa mer |