Läs mer
Thermo Scientific™ Piko PCR-platta, 24-brunnars, klar
Kvantitet:
200 tallrikar
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
Description
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-plattor är modulära, ultratunnväggiga PCR-plattor för Piko Thermal Cyclers.
Piko PCR-plattor är också flexibla alternativ för konventionella mikroplattor. Fyra plattor, var och en lika stor som ett objektglas, kan reversibelt snäppas in i en styv ram, vilket ger motsvarande en standardmikroplatta med 96 eller 384 brunnar. Detta format gör att flera provkällor kan kombineras till en enda PCR-körning eller utsättas för olika post-PCR bearbetning.
- Väggtjocklek hälften av konventionella tunnväggiga rör
- Flexibelt format sparar kostnader och minskar slöseri
- Kompatibel med standard flerkanalspipetter och vätskehanterare
- Brunnsavstånd och fotavtryck motsvarar industrin (ANSI ) dimensioner
- Finns i klar och vit
Rekommenderas för:
PCR, snabb PCR, högpresterande PCR
Specifications
Specifications
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 200 tallrik |
| Produktlinje | Piko |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 24 |
| Kvantitet | 200 tallrikar |
| Show More |