Läs mer
Thermo Scientific™ Piko PCR-platta, 96-brunnars, vit
Produktkod. 15206217 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
200/Cs.
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
Produktkod. 15206217
Brand: Thermo Scientific™ SPL096150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabba upp PCR- och qPCR-applikationer med Piko 24-brunnars PCR-plattor, med ultratunn vägg (UTW) teknologi för att dramatiskt minska tjockleken på brunnsväggarna.
Piko PCR-plattor är en familj av PCR-plattor som har fotavtrycket av ett objektglas. Vi har inte bara krympt plattans storlek, utan drastiskt minskat tjockleken på brunnsväggarna med vår patenterade ultratunnväggiga (UTW) teknologi.
Fyra plattor kan snäppas in i en enda ram vilket ger motsvarande en standard 384-brunnars mikroplatta.
Drag
• Ultra Thin Wall (UTW) för snabba PCR/qPCR-applikationer
• Låg profil
• Designad för användning medPiko ochPikoReal 96-brunnars termocykler
• Plattor kan snäppas in i plattramen för att skapa en standardplatta med 384 brunnar
• Kompatibel med vanliga flerkanalspipetter och vätskehanteringsplattformar
• Brunnsavstånd och fotavtryck överensstämmer med industrin (ANSI ) dimensioner
Applikationer
Piko
Piko
Piko qPCR/Real-Time PCR- relaterade produkterPCR-platta, 96-brunnar, klarPCR-platta, 96-brunnars, vitplatta Ram för 96-brunnar PCR-plattor, vita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 50 tallrik
Produktlinje Piko
Färg Vitt
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system
Material Polypropen
Antal Wells 96
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Standard