Läs mer
Thermo Scientific™ Piko PCR-platta, 96-brunnars, vit
Produktkod. p-4525308 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
200/Cs.
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
Produktkod. 10056769
Brand: Thermo Scientific™ SPL0961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabba upp PCR- och qPCR-applikationer med Piko 24-brunnars PCR-plattor, med ultratunn vägg (UTW) teknologi för att dramatiskt minska tjockleken på brunnsväggarna.
Piko PCR-plattor är en familj av PCR-plattor som har fotavtrycket av ett objektglas. Vi har inte bara krympt plattans storlek, utan drastiskt minskat tjockleken på brunnsväggarna med vår patenterade ultratunnväggiga (UTW) teknologi.
Piko PCR-plattor är också flexibla alternativ för konventionella mikroplattor. Fyra plattor, var och en lika stor som ett objektglas, kan reversibelt snäppas in i en styv ram, vilket ger motsvarande en standardmikroplatta med 96 eller 384 brunnar. Detta format gör att flera provkällor kan kombineras till en enda PCR-körning eller utsättas för olika post-PCR bearbetning.
  • Väggtjocklek hälften av konventionella tunnväggiga rör
  • Flexibelt format sparar kostnader och minskar slöseri
  • Kompatibel med standard flerkanalspipetter och vätskehanterare
  • Brunnsavstånd och fotavtryck motsvarar industrin (ANSI ) dimensioner
  • Finns i klar och vit
Rekommenderas för:
PCR, snabb PCR, högpresterande PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 200 tallrik
Produktlinje Piko
Färg Vitt
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system
Material Polypropen
Antal Wells 96
Kvantitet 200/Cs.
Reaktionshastighet Standard