Läs mer
Thermo Scientific™ Piko PCR-platta, 24-brunnars, klar
Produktkod. 10036339
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
200 tallrikar
50 plattor
Pakningsstørrelse:
Paket med 200
Paket med 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10036339
Brand: Thermo Scientific™ SPL0240
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermo Scientific™ Piko PCR-plattor är modulära, ultratunnväggiga PCR-plattor för Piko* Thermal Cyclers.
Thermo Scientific™ Piko™ PCR-plattor är modulära, ultratunnväggiga PCR-plattor för Piko Thermal Cyclers.
Piko PCR-plattor är också flexibla alternativ för konventionella mikroplattor. Fyra plattor, var och en lika stor som ett objektglas, kan reversibelt snäppas in i en styv ram, vilket ger motsvarande en standardmikroplatta med 96 eller 384 brunnar. Detta format gör att flera provkällor kan kombineras till en enda PCR-körning eller utsättas för olika post-PCR bearbetning.
  • Väggtjocklek hälften av konventionella tunnväggiga rör
  • Flexibelt format sparar kostnader och minskar slöseri
  • Kompatibel med standard flerkanalspipetter och vätskehanterare
  • Brunnsavstånd och fotavtryck motsvarar industrin (ANSI ) dimensioner
  • Finns i klar och vit
Rekommenderas för:
PCR, snabb PCR, högpresterande PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 200 tallrik
Produktlinje Piko
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system
Material Polypropen
Antal Wells 24
Kvantitet 200 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil
Vis mere Vis mindre
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.