Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR-platta, 96-brunnars, vit
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Kvantitet:
200/Cs.
50 plattor
Unit Size:
Paket med 200
Paket med 50
Description
Piko PCR-plattor är en familj av PCR-plattor som har fotavtrycket av ett objektglas. Vi har inte bara krympt plattans storlek, utan drastiskt minskat tjockleken på brunnsväggarna med vår patenterade ultratunnväggiga (UTW) teknologi.
Piko PCR-plattor är också flexibla alternativ för konventionella mikroplattor. Fyra plattor, var och en lika stor som ett objektglas, kan reversibelt snäppas in i en styv ram, vilket ger motsvarande en standardmikroplatta med 96 eller 384 brunnar. Detta format gör att flera provkällor kan kombineras till en enda PCR-körning eller utsättas för olika post-PCR bearbetning.
- Väggtjocklek hälften av konventionella tunnväggiga rör
- Flexibelt format sparar kostnader och minskar slöseri
- Kompatibel med standard flerkanalspipetter och vätskehanterare
- Brunnsavstånd och fotavtryck motsvarar industrin (ANSI ) dimensioner
- Finns i klar och vit
Rekommenderas för:
PCR, snabb PCR, högpresterande PCR
Specifications
Specifications
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 200 tallrik |
| Produktlinje | Piko |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Piko Thermal Cycler, PikoReal Realtids PCR-system |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Kvantitet | 200/Cs. |
| Show More |