Läs mer
Thermo Scientific™ Optisk självhäftande film, för Piko PCR-plattor
Kvantitet:
100 ark
400 ark
Förpackningsstorlek:
100 ark
Paket med 400
Beskrivning
Det exceptionellt tydliga Thermo ScientificPiko PCR/qPCR-filmtätning tillåter hög överföring av fluorescens över alla vanliga fluoroforer. När det används med aPiko Thermal Cycler ellerPikoReal Real-Time PCR System, kan provvolymer så låga μsom 5 L användas med minimal förlust av avdunstning. Dessa optiska självhäftande filmer finns tillgängliga i¼ -storlek format för Piko PCR-plattor.
Höjdpunkter
- Optisk klarhet med minimal autofluorescens för PCR-tillämpningar i realtid
- Tätt försegling för provvolymer så låga som 5 μL
- Självhäftande baksida möjliggör enkel applicering utan dyra tätningsanordningar
- Kryokompatibelt lim är effektivt till –80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Optisk |
| Kvantitet | 400 ark |
| För användning med (utrustning) | Piko™ Thermal Cycler, PikoReal™ Realtids PCR-system |
| Produkttyp | Film, tätning eller applikator |
| Produktlinje | Piko |
| Lim | Tryckkänslig optisk tätning |
| Plattkompatibilitet | Piko Tallrik |