Läs mer
Pilaralisib analogue, MedChemExpress
Beskrivning
Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pilaralisib analogue |
| CAS | 956958-53-5 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16N6O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | XL147 analogue |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.48 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC5=NSN=C5C=C4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.52 |
| Visa mer |