Läs mer
Pilaralisib, MedChemExpress
Produktkod. 16459617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459617 5 mg -
16433117 50 mg -
16407078 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16459617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16526
MedChemExpress Pilaralisib (XL147; SAR245408) is a potent and highly selective class I PI3Ks inhibitor with IC50s of 39 nM, 383 nM, 23 nM and 36 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kγ, and PI3Kδ.
Pilaralisib (XL147
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pilaralisib
CAS 934526-89-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H25ClN6O4S
Kvantitet 5 mg
Synonym XL-147 SAR245408
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.84 mM)
LEDER CC(C)(N)C(NC1=CC=CC(S(=O)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=O)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 541.02
Formel vikt 541.02
Procent renhet 95.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease