Läs mer
Pilokarpinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30461492
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461492 10 mg
1 options
Produktkod. 30461492 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0338.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Analyt- eller komponentnamn Pilocarpine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H16 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pilocarpine Hydrochloride, (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, (3S-cis)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone monohydrochloride, Pilocarpine monohydrochloride, (+)-Pilocarpine hydrochloride, Adsorbocarpine, Almocarpine, Isopto Carpine, NSC 5746, Pilocar SMP, Pilocarpal, Pilocarpine chloride, Pilocarpine hydrochloride, Pilocarpine muriate, Pilocarpinium chloride, Pilocel, Pilovisc, Salagen, Vistacarpin N
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O
IUPAC-namn (3S,4R)-3-etyl-4-[(3-metylimidazol-4-yl)metyl]oxolan-2-on; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 244.72
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 244,0979 g/mol