Läs mer
Pilocarpine Hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16452206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16452206 500 mg 500mg
16418436 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0726
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pilocarpine Hydrochloride
CAS 54-71-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H17ClN2O2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (204.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 37 mg/mL (151.19 mM)
LEDER CN1C(C[C@@H](COC2=O)[C@@H]2CC)=CN=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 244.72
Formel vikt 244.72
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation