missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pilocarpine Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pilocarpine Nitrate |
| CAS | 148-72-1 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O2 . H N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S,4R)-','nitrate (1:1), 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S,4R)-','mononitrate (9CI), 2(3H)-Furanone','3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-','(3S-cis)-','mononitrate, Pilocarpine','mononitrate (8CI), (+)-Pilocarpine nitrate, Pilagan, Pilocarpine nitrate, Pilocarpine subnitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1 |
| LEDER | CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3S,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-one;nitric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vikt | 271.1168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?