missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pilocarpine, TRC

Produktkod. 30138094
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
300 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138094 300 mg
30137851 1 g
30003970 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138094 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP441495300MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 92-13-7
Molekylformel C11 H16 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S,4R)-, 2(3H)-Furanone, 3-ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-, (3S-cis)-, Pilocarpine (8CI), (3S,4R)-3-Ethyldihydro-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-2(3H)-furanone, (+)-Pilocarpine, Ocucarpine, Ocusert P 20, Ocusert Pilo, Ocusert Pilo 40, Pilocarpine, (+)-, Pilocarpol, Pilokarpin, Spersacarpine, Syncarpine
IUPAC-namn (3S,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-one
LEDER CC[C@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pilocarpine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 300 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
Formel vikt 208.1212
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.