Läs mer
Bollé Safety Pilot Platinum™ Tydliga skyddsglasögon
Produktkod. 12609200 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1/påse, 5/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
12609200 1/påse, 5/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 12609200 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer PILOPSI
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Saminjicerad, ventilerad ram garanterar oöverträffad anpassningsförmåga och komfort.
  • Anpassningsförmåga och oöverträffad komfort.
  • Utmärkt synfält.
  • Mycket flexibel PP/TPR ram.
  • Justerbar rem.
  • Passar över glasögon.
  • Platinum™ anti-repa, anti-im beläggning.
  • EN 166: Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
  • EN 170, Risker relaterade till strålning - UV-skydd: Skyddet filtrerar ultraviolett strålning. Denna typ av skydd rekommenderas särskilt vid aktiviteter där källan till ultraviolett strålning är dominerande, såsom kvicksilverånglampor, aktiniska eller bakteriedödande medel. Användningsnivåer: 2-1,2, 2C-1,2 Linsfärg: Klar, blå, gul eller grön. Att lägga till koden 'C' indikerar bra färgigenkänning av innehavaren.
  • Mekanisk risk B - Medium energipåverkan: Medium energipåverkan, motstår en 6 mm, 0,86 g boll vid 120 m/s
  • Mekanisk risk T- Höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer: Bokstaven T, omedelbart efter symbolen för mekanisk styrka, tillåter användning för höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer.
  • Kemisk risk 3: Kemiskt skydd mot vätskedroppar eller stänk. Glasögon, anpassade glasögon med rem eller ansiktsskydd obligatoriskt.
  • Kemisk risk 4: Kemiskt skydd mot stora dammpartiklar> 5 mikron. Skyddsglasögon obligatorisk.
  • Termisk risk 9: Denna märkning garanterar skydd mot droppar vätska, heta fasta ämnen, smälta metaller eller utsläpp av intensiv strålning. Endast skyddsglasögon.
  • Beständighet mot ytskador av fina partiklar K (EN166-alternativ): Anti-repbeläggningen, K, ger en förbättrad repcertifierad beläggning.
  • Beständighet mot imma N (EN166-alternativ): Anti-im-beläggningen, N, är en certifierad anti-dimbehandling.
  • CSP-beläggning: Denna innovativa beläggning är en effektiv lösning för alla aktiviteter som växlar exponering för starkt ljus och svagt ljus, samtidigt som den är lämplig för extrema varma och kalla miljöer.
  • Platina™ beläggning: Den nya exklusiva rep- och immabeständiga beläggningen garanterar ännu mer säkerhet, tillförlitlighet och komfort. Tvättbar (vatten och tvål), denna permanenta beläggning applicerad på båda sidor av linsen gör den mycket reptålig och fördröjer varaktigt uppkomsten av imma.
  • Optisk klass: Klass 1, kontinuerligt arbete, bärs permanent.
  • CE, europeisk standard: Ram märkt för att visa att den uppfyller CE-standarden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risk B/T , Kemisk risk 3/4, Termisk risk 9, Optisk klass 1, CE
Linstyp Värmebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Slagtålig, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Inomhus, skydd, kontinuerligt slitage
Inkluderar Justerbar nylonrem
nr per ärende 75/Cs.
Modell PILOPSI
Antal per förpackning 1/påse, 5/Pk.
Vikt (metrisk) 89 g
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial polypropen, TPR
UV-skydd U6