missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PILR-alpha Antibody (2175D) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB64841A
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PILR-alpha Monoclonal antibody specifically detects PILR-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Specifikationer
| PILR-alpha | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| 2175D | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| Cell surface receptor FDF03, FDF03, inhibitory receptor PILRalpha, Inhibitory receptor PILR-alpha, paired immunoglobin-like receptor alpha, paired immunoglobin-like type 2 receptor alpha, paired immunoglobulin-like receptor alpha, paired immunoglobulin-like type 2 receptor alpha | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human PILR-alpha with a C-terminal 6-His tag, Gln20-Thr196, Accession # Q9UKJ1 | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 29992 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering