Läs mer
Pilisicainid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30408875
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30408875 50 mg
1 options
Produktkod. 30408875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP44150850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pilsicainide Hydrochloride
CAS 88069-49-2
Molekylformel C17H24N2O . HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H
LEDER Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3
IUPAC-namn N-(2,6-dimetylfenyl)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolizin-8-yl)acetamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 308.8
Formel vikt 308.1655