missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pilsicainide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pilsicainide Hydrochloride |
| CAS | 88069-49-2 |
| Molekylformel | C17H24N2O . HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SUN 1165, Sunrythm, N-(2,6-Dimethylphenyl)tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)acetamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-13-6-3-7-14(2)16(13)18-15(20)12-17-8-4-10-19(17)11-5-9-17;/h3,6-7H,4-5,8-12H2,1-2H3,(H,18,20);1H |
| LEDER | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CC23CCCN2CCC3 |
| IUPAC-namn | N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolizin-8-yl)acetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.8 |
| Formel vikt | 308.1655 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?