Läs mer
Pim1/AKK1-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. p-200098673
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493898 10 mg
16426627 5 mg
16420267 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16493898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10371
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pim1/AKK1-IN-1 is a potent multi-kinase inhibitor with Kd values of 35 nM/53 nM/75 nM/380 nM for Pim1/AKK1/MST2/LKB1 respectively, and also inhibits MPSK1 and TNIK.
Pim1/AKK1-IN-1 is a potent multi-kinase inhibitor with Kd values of 35 nM/53 nM/75 nM/380 nM for Pim1/AKK1/MST2/LKB1 respectively, and also inhibits MPSK1 and TNIK.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pim1/AKK1-IN-1
CAS 1093222-27-5
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H13N5O
Kvantitet 10 mg
Synonym LKB1/AAK1 dual inhibitor
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (147.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C(C(NC(C4=CC=CN=C4)=O)=CN3)=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 339.35
Formel vikt 339.35
Procent renhet 98.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease