Läs mer
Pimaricin, 2,5 % vattensuspension, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403642 20 mL 20ml
1 options
Produktkod. 11403642 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215625420
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimaricin
Typ Pimaricin
Fysisk form Suspension
CAS 7681-93-8
Färg Grädde
Kvantitet 20 mL
Molekylformel C33H47NO13
Synonym Antibiotic A-5283, Pimafucin
InChI-nyckel NCXMLFZGDNKEPB-UWSQUGIJSA-N
LEDER CC1CC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(CC3C(O3)C=CC(=O)O1)O)O)O)C(=O)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)N)O
Molekylvikt (g/mol) 665.733
PubChem CID 129317863
Formel vikt 665.75