Läs mer
Pimasertib, MedChemExpress
Beskrivning
Pimasertib (AS703026) is a highly selective, ATP non-competitive allosteric orally available MEK1/2 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimasertib |
| CAS | 1236699-92-5 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H15FIN3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | AS703026 MSC1936369B |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.91 mM) |
| LEDER | FC1=C(C=CC(I)=C1)NC2=CN=CC=C2C(NC[C@@H](CO)O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.2 |
| Visa mer |