Läs mer
Pimavanserin hemitartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Pimavanserin (ACP-103) hemitartrate is a potent 5-HT 2A receptor inverse agonist with pIC50 and pKi of 8.73 and 9.3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimavanserin hemitartrate |
| CAS | 706782-28-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H34FN3O2.1/2C4H6O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | ACP-103 hemitartrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (149.23 mM) |
| LEDER | O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.O=C(NCC1=CC=C(OCC(C)C)C=C1)N(CC2=CC=C(F)C=C2)C3CCN(C)CC3.[1/2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.59 |
| Visa mer |