Läs mer
Pimavanserin, MedChemExpress
Produktkod. 16426496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16426496 100 mg -
16412237 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16426496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14557
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
MedChemExpress Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Pimavanserin is a selective inverse agonist of the 5-HT2A receptor with pIC50 and pKd of 8.73 and 9.3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pimavanserin
CAS 706779-91-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H34FN3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym ACP-103
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)COC1=CC=C(CNC(N(CC2=CC=C(F)C=C2)C3CCN(C)CC3)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 427.55
Formel vikt 427.55
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation