Läs mer
Pimavanserin N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pimavanserin N-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34FN3O3/c1-19(2)18-32-24-10-6-20(7-11-24)16-27-25(30)28(17-21-4-8-22(26)9-5-21)23-12-14-29(3,31)15-13-23/h4-11,19,23H,12-18H2,1-3H3,(H,27,30) |
| Formel vikt | 443.2584 |